1-(Fenilmetil)imidazolidina-2,4-diona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzylimidazolidine-2,4-dione
OR911408-100G OR911408-25G
APOSOR911408-100GEA 289 EUR
APOSOR911408-100G APOSOR911408-25G
1-(Fenilmetil)imidazolidina-2,4-diona 95%
1-(Fenilmetil)imidazolidina-2,4-diona
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,1986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466790
Núm. CAS: 6777-05-5