Ácido dimetilmalónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911410-100G OR911410-500G
APOSOR911410-100GEA 58 EUR
APOSOR911410-100G APOSOR911410-500G
Ácido dimetilmalónico 98%
Ácido dimetilmalónico
Formula: C₅H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004193
Núm. CAS: 595-46-0