Ácido 4-butoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911417-100G OR911417-25G OR911417-500G
APOSOR911417-100GEA 277 EUR
APOSOR911417-100G APOSOR911417-25G APOSOR911417-500G
Ácido 4-butoxibenzoico 98%
Ácido 4-butoxibenzoico
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002546
Núm. CAS: 1498-96-0