Ácido 3-metil-2-oxovalérico 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 3-Methyl-2-oxopentanoic acid

OR911420-1G OR911420-5G
APOSOR911420-1GEA 203 EUR
APOSOR911420-1G APOSOR911420-5G
Ácido 3-metil-2-oxovalérico 95%
Ácido 3-metil-2-oxovalérico
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002582
Núm. CAS: 1460-34-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR