α-Methylcinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR911424-100G OR911424-25G
APOSOR911424-100GEA 75.4 EUR
APOSOR911424-100G APOSOR911424-25G
α-Methylcinnamic acid 97%
α-Methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002652
Núm. CAS: 1199-77-5