4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Carboxy-6-methyl-4-pyridone, 6-Methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR911427-500G
APOSOR911427-500GEA 169 EUR
APOSOR911427-500G
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038153
Núm. CAS: 67367-33-3