3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
OR911428-100G
APOSOR911428-100GEA 127 EUR
APOSOR911428-100G
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one 98%
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formula: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006652
Núm. CAS: 69225-59-8