D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-D-Tyr-OMe.HCl, H-D-Tyr-OMe·HCl
OR911434-100G OR911434-500G OR911434-25G
APOSOR911434-100GEA 299 EUR
APOSOR911434-100G APOSOR911434-500G APOSOR911434-25G
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride 98+%
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO₃
MW: 231,676 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066124
Núm. CAS: 3728-20-9