2-Furaldehyde diethyl acetal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911440-1G OR911440-5G
APOSOR911440-1GEA 0 EUR
APOSOR911440-1G APOSOR911440-5G
2-Furaldehyde diethyl acetal 95%
2-Furaldehyde diethyl acetal
Formula: C₉H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003245
Núm. CAS: 13529-27-6