2-Etil-1,3-ciclopentanodiona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911447-500G
APOSOR911447-500GEA 346 EUR
APOSOR911447-500G
2-Etil-1,3-ciclopentanodiona 98%
2-Etil-1,3-ciclopentanodiona
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044191
Núm. CAS: 823-36-9