4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dimethylanisaldehyde
OR911449-5G
APOSOR911449-5GEA 87 EUR
APOSOR911449-5G
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003339
Núm. CAS: 38998-17-3