2,4-Dimetilbenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911450-100G OR911450-25G
APOSOR911450-100GEA 456 EUR
APOSOR911450-100G APOSOR911450-25G
2,4-Dimetilbenzaldehído 95%
2,4-Dimetilbenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 221
Pto. de fusión: -9
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003340
Núm. CAS: 15764-16-6