2-(Metiltio)pirazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylthiopyrazine
OR911470-100G
APOSOR911470-100GEA 85.7 EUR
APOSOR911470-100G
2-(Metiltio)pirazina 98%
2-(Metiltio)pirazina
Formula: C₅H₆N₂S
MW: 126,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041024
Núm. CAS: 21948-70-9