Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911475-25G OR911475-5G
APOSOR911475-25GEA 165 EUR
APOSOR911475-25G APOSOR911475-5G
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781124
Núm. CAS: 73733-69-4