3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9115-1G OR9115-250MG
APOSOR9115-1GEA 46.4 EUR
APOSOR9115-1G APOSOR9115-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00106146
Núm. CAS: 59843-77-5