Alcohol 3-hidroxibencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
OR911508-100G
APOSOR911508-100GEA 168 EUR
APOSOR911508-100G
Alcohol 3-hidroxibencílico 97%
Alcohol 3-hidroxibencílico
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004643
Núm. CAS: 620-24-6