4-Cloroindolina-2,3-diona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloroindoline-2,3-dione
OR911509-100G OR911509-25G
APOSOR911509-100GEA 200 EUR
APOSOR911509-100G APOSOR911509-25G
4-Cloroindolina-2,3-diona 97%
4-Cloroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129178
Núm. CAS: 6344-05-4