2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxycinchoninic Acid
OR911510-500G
APOSOR911510-500GEA 183 EUR
APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023942
Núm. CAS: 15733-89-8