Ácido (±)-3-cloromandelico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911512-100G OR911512-25G
APOSOR911512-100GEA 237 EUR
APOSOR911512-100G APOSOR911512-25G
Ácido (±)-3-cloromandelico 98%
Ácido (±)-3-cloromandelico
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829409
Núm. CAS: 16273-37-3