2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911524-100G OR911524-25G
APOSOR911524-100GEA 217 EUR
APOSOR911524-100G APOSOR911524-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formula: C₉H₁₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464119
Núm. CAS: 14222-60-7