Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-5-methoxybenzoate
OR911527-100G OR911527-25G
APOSOR911527-100GEA 340 EUR
APOSOR911527-100G APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017185
Núm. CAS: 2905-82-0