Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
OR911539-100G OR911539-25G
APOSOR911539-100GEA 243 EUR
APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,1467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039520
Núm. CAS: 2411-83-8