3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyanobenzyl chloride
OR911554-25G
APOSOR911554-25GEA 72.5 EUR
APOSOR911554-25G
3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
3-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684191
Núm. CAS: 64407-07-4