6-Metoxi-o-toluidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911595-1G OR911595-25G
APOSOR911595-1GEA 0 EUR
APOSOR911595-1G APOSOR911595-25G
6-Metoxi-o-toluidina 95%
6-Metoxi-o-toluidina
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075455
Núm. CAS: 50868-73-0