Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9116-100MG OR9116-250MG
APOSOR9116-100MGEA 128 EUR
APOSOR9116-100MG APOSOR9116-250MG
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366503
Núm. CAS: 959577-68-5