Fenofibric acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR911610-100G OR911610-25G OR911610-5G
APOSOR911610-100GEA 582 EUR
APOSOR911610-100G APOSOR911610-25G APOSOR911610-5G
Fenofibric acid 98%
Fenofibric acid
Formula: C₁₇H₁₅ClO₄
Pto. de fusión: 187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792461
Núm. CAS: 42017-89-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III