tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR911625-25G OR911625-5G
APOSOR911625-25GEA 0 EUR
APOSOR911625-25G APOSOR911625-5G
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18083704
Núm. CAS: 154970-45-3