1-Bromo-3-metoxipropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR911631-100G OR911631-25G
APOSOR911631-100GEA 43.5 EUR
APOSOR911631-100G APOSOR911631-25G
1-Bromo-3-metoxipropano 97%
1-Bromo-3-metoxipropano
Formula: C₄H₉BrO
Pto. Ebullición: 132 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: <60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258473
Núm. CAS: 36865-41-5
UN: 2344
ADR: 3,III