Ácido 4-(Metiltio)fenilacético 95%
OR911637-1G OR911637-5G
APOSOR911637-1GEA 52.4 EUR
APOSOR911637-1G APOSOR911637-5G
Ácido 4-(Metiltio)fenilacético 95%
Ácido 4-(Metiltio)fenilacético
Formula: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192325
Núm. CAS: 16188-55-9