4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
OR911645-1G OR911645-25G OR911645-5G
APOSOR911645-1GEA 102 EUR
APOSOR911645-1G APOSOR911645-25G APOSOR911645-5G
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460757
Núm. CAS: 71101-89-8