2-Metoxipirazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911646-100G OR911646-500G
APOSOR911646-100GEA 59.6 EUR
APOSOR911646-100G APOSOR911646-500G
2-Metoxipirazina 98%
2-Metoxipirazina
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006126
Núm. CAS: 3149-28-8