(S)-(-)-4-Cloro-α-metilbencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911668-100G OR911668-25G OR911668-5G
APOSOR911668-100GEA 0 EUR
APOSOR911668-100G APOSOR911668-25G APOSOR911668-5G
(S)-(-)-4-Cloro-α-metilbencilamina 98%
(S)-(-)-4-Cloro-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. Ebullición: 232 °C/760mmHg
Densidad: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671640
Núm. CAS: 4187-56-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II