3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Gabapentin Impurity 3
OR911683-100G OR911683-25G
APOSOR911683-100GEA 144 EUR
APOSOR911683-100G APOSOR911683-25G
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
3,3-Pentamethylene glutarimide
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023872
Núm. CAS: 1130-32-1