Methylmaleic hydrazide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine, 4-Methyl-3,6-pyridazinediol, 1,2-Dihydro-4-methyl-3,6-pyridazinedione, Methylmaleic Acid Hydrazide
OR911686-100G
OR911686-500G
APOSOR911686-100GEA
122
EUR
APOSOR911686-100G
APOSOR911686-500G
Methylmaleic hydrazide 98%
Methylmaleic hydrazide
Formula:
C₅H₆N₂O₂ MW: 126.12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067746 Núm. CAS: 5754-18-7 |