Methylmaleic hydrazide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911686-100G OR911686-500G
APOSOR911686-100GEA 122 EUR
APOSOR911686-100G APOSOR911686-500G
Methylmaleic hydrazide 98%
Methylmaleic hydrazide
Formula: C₅H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067746
Núm. CAS: 5754-18-7