Piridina-3-acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Pyridineacetonitrile, 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile
OR911691-25G
APOSOR911691-25GEA 179 EUR
APOSOR911691-25G
Piridina-3-acetonitrilo 97%
Piridina-3-acetonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006406
Núm. CAS: 6443-85-2