D-Leucine methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-Leu-OMe.HCl
OR911692-100G
APOSOR911692-100GEA 127 EUR
APOSOR911692-100G
D-Leucine methyl ester hydrochloride 98%
D-Leucine methyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 181,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066115
Núm. CAS: 5845-53-4