2,4-Dimetilquinolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911716-1G OR911716-5G
APOSOR911716-1GEA 0 EUR
APOSOR911716-1G APOSOR911716-5G
2,4-Dimetilquinolina 95%
2,4-Dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006760
Núm. CAS: 1198-37-4