3-Isochromanone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
OR911720-500G
APOSOR911720-500GEA 115 EUR
APOSOR911720-500G
3-Isochromanone 98%
3-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043005
Núm. CAS: 4385-35-7