1-Bromo-4-methoxybutane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911726-100G
OR911726-25G
APOSOR911726-100GEA
290
EUR
APOSOR911726-100G
APOSOR911726-25G
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
1-Bromo-4-methoxybutane
Formula:
C₅H₁₁BrO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037102 Núm. CAS: 4457-67-4 |