(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911731-100G OR911731-25G
APOSOR911731-100GEA 178 EUR
APOSOR911731-100G APOSOR911731-25G
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078062
Núm. CAS: 7326-19-4