Boc-D-ABU-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
OR911736-25G
APOSOR911736-25GEA 68.3 EUR
APOSOR911736-25G
Boc-D-ABU-OH 97%
Boc-D-ABU-OH
Formula: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270335
Núm. CAS: 45121-22-0