L-Norvaline ethyl ester hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Aminovaleric Acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-Nva-OEt · HCl, Ethyl (S)-2-Aminovalerate Hydrochloride, Ethyl (S)-2-Aminopentanoate Hydrochloride, H-Nva-OEt.HCl, (S)-2-Aminopentanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
OR911744-25G OR911744-5G
APOSOR911744-25GEA 148 EUR
APOSOR911744-25G APOSOR911744-5G
L-Norvaline ethyl ester hydrochloride 95%
L-Norvaline ethyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458628
Núm. CAS: 40918-51-2