3-Phenylpropionamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Phenylpropanamide
OR911750-25G OR911750-5G
APOSOR911750-25GEA 241 EUR
APOSOR911750-25G APOSOR911750-5G
3-Phenylpropionamide 98%
3-Phenylpropionamide
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025535
Núm. CAS: 102-93-2