2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911753-5G
APOSOR911753-5GEA 108 EUR
APOSOR911753-5G
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,169 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657567
Núm. CAS: 13566-48-8