2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dimethylbenzeneacetic acid
OR911756-1G OR911756-5G
APOSOR911756-1GEA 43.5 EUR
APOSOR911756-1G APOSOR911756-5G
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844736
Núm. CAS: 30981-98-7