Boc-N-Me-Phe-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-N-methyl-L-phenylalanine
OR911757-5G
APOSOR911757-5GEA 89.9 EUR
APOSOR911757-5G
Boc-N-Me-Phe-OH 97%
Boc-N-Me-Phe-OH
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,336 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038754
Núm. CAS: 37553-65-4