6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911762-1G OR911762-25G OR911762-5G
APOSOR911762-1GEA 91.5 EUR
APOSOR911762-1G APOSOR911762-25G APOSOR911762-5G
6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
6-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863157
Núm. CAS: 16732-75-5