Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
OR911764-25G OR911764-5G
APOSOR911764-25GEA 108 EUR
APOSOR911764-25G APOSOR911764-5G
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,2729 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094250
Núm. CAS: 52133-67-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III