2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9118-1G OR9118-250MG OR9118-5G
APOSOR9118-1GEA 89.9 EUR
APOSOR9118-1G APOSOR9118-250MG APOSOR9118-5G
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00766804
Núm. CAS: 34376-54-0